809225
N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-aminium 4-Oxo-3-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-2-olate
≥95%
About This Item
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
117-122 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=C(C(OC)=O)C(F)=C(F)C(C2=C([O-])OC3(CCCCC3)OC2=O)=C1F.CC[NH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H14F4O6.C8H19N/c1-25-14(22)9-12(20)10(18)7(11(19)13(9)21)8-15(23)26-17(27-16(8)24)5-3-2-4-6-17;1-6-9(7(2)3)8(4)5/h23H,2-6H2,1H3;7-8H,6H2,1-5H3
Clé InChI
CJYWUHPRPZRMSC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable