809063
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O=S(O[Na])COC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c8-11(9)6-10-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
KITYKPJDXMLWTO-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.