Key Documents
807966
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propan-d9-ol
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Isobutan-d9-ol, Isobutyl-d9 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD(CD3)CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-CBZKUFJVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C