806072
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 4
Synonyme(s) :
G4-TMP-COOH
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OCC(COC(C(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)
Clé InChI
YDQBDELOMASXMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- End Group Functionality: Carboxyl surface group
- Generation: 4
- No. Surface Groups: 48
- Calculated Mol. Wt.: 10162.9 g/mol
- bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.