Principaux documents
804770
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)213CO
Poids moléculaire :
91.07
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CO[13C](OC)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i3+1
Clé InChI
IEJIGPNLZYLLBP-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup