804347
3-nitro-N-[(3S)-tetrahydro-2-oxo-furanyl]-Benzeneacetamide
Synonyme(s) :
LasR inhibitor, LuxR activator
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
We study quorum sensing, how bacteria sense their density. Synthesized compounds modulate pathways, aiding research on infections in various hosts.