Documents
803170
Sigma-Aldrich
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) solution
1 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C7C56H88CoN14O14P
Poids moléculaire :
1362.31
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solution
Concentration
1 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
detection
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Co+]C#N.C/C(C1=N[C@]2(C)[C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]1CCC(N)=O)=C3[C@](CC(N)=O)(C)C(CCC(N)=O)C(CC4C(C)(C)[C@H](CCC(N)=O)C(/C(C)=C5[C@](CCC(NCC(OP(O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](N([13CH]=N7)[13C]8=[13C]7[13CH]=[13C](C)[13C](C)=[13CH]8)O[C@@H]6CO)([O-])=O)C)=O)(C)C(CC(N)=
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,28,31,34-37,41-42,52-53,57,76,84H,12-19,22-27H2,1-11H3,(H2,63,77)(H2,64,78)(H2,65,79)(H2,66,80)(H2,67,81)(H2,68,82)(H,69,83)(H,85,86);;/q;;+1/p-1/b54-32-,55-33-;;/t31?,34?,35-,36-,37?,41-,42?,52-,53-,57-,59+,60+,61+,62+;;/m1../s1/i20+1,21+1,28+1,29+1,30+1,39+1,40+1;;
Clé InChI
FTKDYBHYJJLMND-SDKDZEEISA-M
Catégories apparentées
Application
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C