Documents
799122
Sigma-Aldrich
Azo-Resveratrol-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)diazenyl-1,3-benzenediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H1015N2O3
Poids moléculaire :
232.21
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(/[15N]=[15N]/C2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C12H10N2O3/c15-10-3-1-8(2-4-10)13-14-9-5-11(16)7-12(17)6-9/h1-7,15-17H/b14-13+/i13+1,14+1
Clé InChI
AVZQUPWHMPXTCT-YUIILNQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable