796409
Silver nanospheres
40 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Forme
nanospheres
Concentration
0.02 mg/mL in water
Taille moy. des particules
40 nm
Densité
1.0001 g/mL at 25 °C
λmax
415 nm
Groupe fonctionnel
BPEI
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable