Documents
795143
Sigma-Aldrich
2,6-Dicyclopentylaniline
95%
Synonyme(s) :
2,6-Dicyclopentylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n/D 1.571
Densité
1.034 at 25 °C
Chaîne SMILES 
NC1=C(C2CCCC2)C=CC=C1C3CCCC3
InChI
1S/C16H23N/c17-16-14(12-6-1-2-7-12)10-5-11-15(16)13-8-3-4-9-13/h5,10-13H,1-4,6-9,17H2
Clé InChI
IEIPZQFILTYQLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable