Principaux documents
79505
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphonoformate
≥97.0%
Synonyme(s) :
Methyl dimethoxyphosphinylformate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2P(O)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.09
Beilstein:
1770919
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.423
pb
50-52 °C/0.02 mmHg
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)P(=O)(OC)OC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves