Principaux documents
792349
Sigma-Aldrich
MorDalphos Pd G2
Synonyme(s) :
Chloro(2-(di-1-adamantylphosphino)morpholinobenzene)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), MorDalphos-G2-palladacycle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H52ClN2OPPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
773.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Caractéristiques
generation 2
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>400 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]Cl)C=CC=C2.P([C@]34C[C@@H](C[C@@H](C4)C5)C[C@@H]5C3)([C@@]6(C[C@@H](C7)C8)C[C@H]7C[C@H]8C6)C9=CC=CC=C9N%10CCOCC%10
InChI
1S/C30H42NOP.C12H10N.ClH.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-4,21-26H,5-20H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
VEFSMOMAMGQMLF-UHFFFAOYSA-M
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable