Principaux documents
79234
Sigma-Aldrich
(±)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH(OH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Beilstein:
3197623
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462
pb
57-59 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.297 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H
Clé InChI
VNOMEAQPOMDWSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter