Principaux documents
791644
Sigma-Aldrich
Potassium 2-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-trifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2BBrF6KN
Poids moléculaire :
331.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
265-275 °C (decomposition)
Chaîne SMILES 
BrC1=C(C(F)(F)F)C([B-](F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BBrF6N.K/c8-5-4(6(9,10)11)3(1-2-15-5)7(12,13)14;/h1-2H;/q-1;+1
Clé InChI
LISAAJGHESBKSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Potassium 2-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-trifluoroborate is a potassium trifluoroborate salt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable