791415
K19 Dye
85% (HPLC)
Synonyme(s) :
Greatcell Solar®, K 19 sensitizer, Ru(4,4-dicarboxylic acid-2,2′-bipyridine)(4,4′-bis(p-hexyloxystyryl)-2,2-bipyridine)(NCS)2
About This Item
Pureté
85% (HPLC)
Forme
powder (black)
Pf
>300 °C
λmax
536, 357, 311 nm at 0.02 mM in DMF (lit.)
Chaîne SMILES
OC(C1=CC(C2=CC(C(O)=O)=CC=N2)=NC=C1)=O.S=C=N[Ru]N=C=S.CCCCCCOC(C=C3)=CC=C3/C=C/C4=CC=NC(C5=NC=CC(/C=C/C6=CC=C(OCCCCCC)C=C6)=C5)=C4
InChI
1S/C38H44N2O2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-27-41-35-19-15-31(16-20-35)11-13-33-23-25-39-37(29-33)38-30-34(24-26-40-38)14-12-32-17-21-36(22-18-32)42-28-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h11-26,29-30H,3-10,27-28H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2/b13-11+,14-12+;;;;
Clé InChI
HBARXZGSEMEPLK-BPSJQPAOSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable