Principaux documents
78265
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid anhydride
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.39
Numéro Beilstein :
2062222
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (NT)
Indice de réfraction
n20/D 1.531
Point d'ébullition
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter