Principaux documents
78018
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-5-phenyl-D-β-norvaline
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +1.5±0.5°, c = 1 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(11-14(18)19)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1
Clé InChI
MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable