Documents
779822
Sigma-Aldrich
1-(3-Methylphenyl)piperazine
≥97.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(m-Tolyl)piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro Beilstein :
140376
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.5% (HPLC)
97.5-102.5% (T)
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2/c1-10-3-2-4-11(9-10)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
Clé InChI
JIWHIRLNKIUYSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable