Documents
779806
Sigma-Aldrich
(S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
98%
Synonyme(s) :
(2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.00
Numéro Beilstein :
4366680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97.5-102.5% (qNMR)
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -11.5±1.5°, c = 2.6 in methanol
Chaîne SMILES 
C[C@@](O)(CBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1
Clé InChI
HBJAYXGUOOININ-SCSAIBSYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable