Documents
779377
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-bromobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Bromophenyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro Beilstein :
1939308
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
Clé InChI
WHSJSMSBFMDFHK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F
Point d'éclair (°C)
-28 °C