Principaux documents
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
Synonyme(s) :
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H16Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.17
Beilstein:
4712473
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable