Principaux documents
778532
Sigma-Aldrich
(SP)-1-[(R)-1-(Di-tert-butylphosphino)ethyl]-2-[(R)-phenylphosphinoyl]ferrocene
97%
Synonyme(s) :
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[(R)-phenylphosphinyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J688-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H36FeOP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.36
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@@H](=O)c3ccccc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H31OP2.C5H5.Fe/c1-16(24(20(2,3)4)21(5,6)7)18-14-11-15-19(18)23(22)17-12-9-8-10-13-17;1-2-4-5-3-1;/h8-16,23H,1-7H3;1-5H;/t16-;;/m1../s1
Clé InChI
ZRFUSACJLNCGTO-GGMCWBHBSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)