Principaux documents
778370
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1-13C,2,3-d2
99 atom % 13C, 97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC3D2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
97 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OC(/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D,3+1
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-KGGDLBJGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable