Principaux documents
777706
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
85-90 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
Clé InChI
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable