Documents
774723
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10FN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
182-183 °C
Chaîne SMILES 
Cl.Fc1ccc2CCNCc2c1
InChI
1S/C9H10FN.ClH/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
Clé InChI
LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable