Principaux documents
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
Synonyme(s) :
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.487
Densité
1.179 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
Clé InChI
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable