Principaux documents
772429
Sigma-Aldrich
α-Stn-Ser-ONa sodium salt
90%
Synonyme(s) :
O-[2-(Acetylamino)-6-O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine disodium salt
5 MG
231,00 €
25 MG
802,00 €
231,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
231,00 €
25 MG
802,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H35N3Na2O16
Poids moléculaire :
643.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
231,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +62.0°, c = 0.2% in water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@]([C@H](O)[C@H](O)CO)([H])O2)O[C@H](OC[C@@H](C([O-])=O)N)[C@H](NC(C)=O)[C@H]1O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C22H37N3O16.2Na/c1-7(27)24-13-10(29)3-22(21(36)37,41-18(13)15(31)11(30)4-26)39-6-12-16(32)17(33)14(25-8(2)28)20(40-12)38-5-9(23)19(34)35;;/h9-18,20,26,29-33H,3-6,23H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)(H,34,35)(H,36,37);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,20-,22+;;/m0../s1
Clé InChI
HMONFCBAWSIFQQ-HKDDIGLCSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable