771236
2,6-Difluorophenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonyme(s) :
2-(2,6-Difluorophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dion
About This Item
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
209-214 °C
Chaîne SMILES
FC1=C(C(F)=CC=C1)B2OC(CN(C)CC(O2)=O)=O
InChI
1S/C11H10BF2NO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
KARAINNDHRWYTL-UHFFFAOYSA-N
Application
MIDA Boronates
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable