Principaux documents
768022
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
154-158 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c2nccn2c1
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
Clé InChI
ZAHCPJDXWPIZSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable