Documents
766720
Sigma-Aldrich
2,4,7,8,9-Penta-O-acetyl-N-acetylneuraminic acid methyl ester
97%
Synonyme(s) :
N-Acetylneuraminic acid methyl ester 2,4,7,8,9-pentaacetate, Methyl 2,4,7,8,9-penta-O-acetyl-N-acetylneuraminate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H31NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
154-155 °C (lit.)
154-155 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O[C@]1(C(OC)=O)O[C@]([C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)COC(C)=O)([H])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C1)=O
InChI
1S/C22H31NO14/c1-10(24)23-18-16(33-12(3)26)8-22(21(30)31-7,36-15(6)29)37-20(18)19(35-14(5)28)17(34-13(4)27)9-32-11(2)25/h16-20H,8-9H2,1-7H3,(H,23,24)/t16-,17+,18+,19+,20+,22-/m0/s1
Clé InChI
MFDZYSKLMAXHOV-QDRUEPRISA-N
Application
Versatile acetylated neuraminic acid or sialic acid derivative. N-acetylneuraminic acid is often present as the terminal sugar of glycoproteins.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable