Principaux documents
766410
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
2-[1-(2-Chlorophenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18BClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
33-39 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H18BClO2/c1-10(11-8-6-7-9-12(11)16)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
Clé InChI
LLYOIGXBMLPFMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Organoboron building blocks for cross coupling
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Fang Gao et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(32), 10961-10963 (2010-08-12)
A method for Ni-catalyzed hydroalumination of terminal alkynes, leading to the formation of alpha-vinylaluminum isomers efficiently (>98% conv in 2-12 h) and with high selectivity (95% to >98% alpha), is described. Catalytic alpha-selective hydroalumination reactions proceed in the presence of