Principaux documents
765252
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tribenzoyl-L-rhamnopyranose
Synonyme(s) :
6-Deoxymannopyranose 2,3,4-tribenzoate
1 G
88,30 €
88,30 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
88,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H24O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,30 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
205-210 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C27H24O8/c1-17-21(33-24(28)18-11-5-2-6-12-18)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)23(27(31)32-17)35-26(30)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,31H,1H3/t17-,21-,22+,23+,27?/m1/s1
Clé InChI
UTEZHORWKBBBND-HDTAIKOISA-N
Application
Versatile monosaccharide building block for making rhamnosyl derivatives.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable