Principaux documents
762733
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
40-45 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)6-5(8)3-4-11-6/h3-4H,2,8H2,1H3
Clé InChI
VSRVNHPIXCUMIA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available