76256
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propanediamine
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1,1-Tris(aminomethyl)ethane, Ethylidintris(methylamine)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Beilstein:
1734348
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (GC)
Chaîne SMILES
CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4,6-8H2,1H3
Clé InChI
UGDSCHVVUPHIFM-UHFFFAOYSA-N