Documents
762113
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.400
Densité
1.212 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.0 °F
Point d'éclair (°C)
78.88 °C