Documents
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
118-123 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable