Principaux documents
761575
Sigma-Aldrich
1-Aminobenzimidazole
97%
Synonyme(s) :
1H-Benzimidazol-1-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
145-150 °C
Chaîne SMILES 
Nn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-5H,8H2
Clé InChI
HXYXDTAROKJMBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable