Principaux documents
760447
Sigma-Aldrich
10-Undecenyl acrylate
contains <1000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonyme(s) :
2-Propenoic acid, undec-10-enyl ester, Undec-10-enyl prop-2-enoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.34
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
<1000 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Densité
0.882 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
Clé InChI
WDGPKCJWRJSYLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available