Principaux documents
760048
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-methoxybenzene
5 G
68,00 €
68,00 €
Tarif136,00 €Économiser 50 %
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
68,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8BrClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,00 €
Tarif136,00 €Économiser 50 %
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
53-57 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F
Point d'éclair (°C)
104.4 °C