Principaux documents
759627
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-(2-thiazolyl)oxetane
97%
Synonyme(s) :
3-(2-Thiazolyl)-3-oxetanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
114-116 °C
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1(COC1)c2nccs2
InChI
1S/C6H7NO2S/c8-6(3-9-4-6)5-7-1-2-10-5/h1-2,8H,3-4H2
Clé InChI
XHKXULROAWMQOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable