759600
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
Synonyme(s) :
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
250-260 °C
Chaîne SMILES
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
Clé InChI
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable