Documents
759368
Sigma-Aldrich
2,4-Piperidinedione
97%
Synonyme(s) :
2,4-Diketopiperidine, 2,4-Dioxopiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
98-103 °C
Chaîne SMILES 
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
Clé InChI
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable