Principaux documents
759279
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4,6-Dichloro-5-formyl-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
86-91 °C
Chaîne SMILES 
CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3
Clé InChI
MRHGOAKYYORQGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable