Key Documents
75850
Sigma-Aldrich
α-Oxo-2-furanacetamide
technical, ≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
(2-Furyl)glyoxylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro Beilstein :
5861647
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥97.0% (T)
Pf
99-101 °C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C(=O)c1ccco1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable