Principaux documents
758108
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Formyl-6-methoxy-1,3-benzodioxole, 6-Methoxypiperonal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
109-115 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
COc1cc2OCOc2cc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-11-7-3-9-8(12-5-13-9)2-6(7)4-10/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
NCIYDDIPUGCVKX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable