757837
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 3,400 (n~77), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, mercaptoPEG acid, mercaptopoly(ethylene glycol) carboxylic acid, mercaptopolyoxyethylene acetic acid, thio-PEG, thiol-PEG-acid, thiol-PEG-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, average Mn 3,500
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 3,400 (n~77)
average Mn 3,500
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Température de transition
Tm 52-57 °C
Extrémité Ω
thiol
Extrémité α
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>604.4 °F
Point d'éclair (°C)
> 318 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.