75604
Trimethyl orthopropionate
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethoxypropane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (T)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398
Point d'ébullition
121-122 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup