Principaux documents
755532
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-d8
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Butanal
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2CD2CDO
Poids moléculaire :
80.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Essai
≥98% (CP)
pb
75 °C (lit.)
Pf
-96 °C (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
Clé InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-RIZALVEQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-5 °C