Documents
755311
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6Cl2N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
50-55 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1c(Cl)nc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2N2O2S/c1-13-6(12)3-4(8)10-7(14-2)11-5(3)9/h1-2H3
Clé InChI
XURMLXHLZQXOFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable