Principaux documents
753742
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Formule linéaire :
CdSxSe1-x/ZnS
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Diamètre
6 nm
pb
110-111 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluorescence
λem 450 nm
Groupe fonctionnel
oleic acid
Température de stockage
2-8°C
Application
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Remarque sur l'analyse
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Informations légales
For use in optical electronics research only.
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)